missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Chloro-4-nitrophenol, TRC

Artikelnummer. 30367727
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367727 1 g
30365266 250 mg
30363900 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367727 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3502751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 491-11-2
Molekylær formel C6H4ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 173.55
Synonym 2-Chloro-4-hydroxynitrobenzene
IUPAC navn 3-chloro-4-nitrophenol
SMIL Oc1ccc(c(Cl)c1)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-nitrophenol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H4ClNO3/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8(10)11/h1-3,9H
Formel vægt 172.988
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.