Få mere at vide
3-Klor-4-nitroanilin, 95%
Artikelnummer. 11314666
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11314666 1 g 1g
11304666 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11314666 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32581.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 825-41-2 | C6H5ClN2O2 | 172,568 g/mol
3-Chloro-4-nitroanilin bruges som et farmaceutisk og medicinsk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Chloro-4-nitroanilin anvendes som et farmaceutisk og
medicinsk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 825-41-2
Molekylær formel C6H5ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.568
MDL nummer MFCD00085922
InChI nøgle LDSIOPGMLLPSSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3-chloro-4-nitro, aniline, 3-chloro-4-nitro, 3-chlor-4-nitroanilin, 3-chloro-4-nitrobenzenamine, zlchem 908, pubchem9594, acmc-209ppd, 2-chloro-4-aminonitrobenzene, 4-amino-2-chloronitrobenzene, 3-chloro-4-nitro-phenylamine
PubChem CID 69996
IUPAC navn 3-chlor-4-nitroanilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-nitroaniline
Smeltepunkt 157 °C til 161 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 172.57
Procent renhed 95%