Få mere at vide
3-chloro-4-methylphenyl isocyanate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11985681 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11985681 5 g Glass bottle 5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11985681 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 390430050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate
Smeltepunkt 23.0°C
CAS 28479-22-3
CAS min % 97.5
Farve Colorless to Yellow
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.2300g/mL
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Brydningsindeks 1.5560 to 1.5580 (20°C, 589nm)
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.23
Molekylær formel C8H6ClNO
MDL nummer MFCD00013858
Synonym 3-chloro-4-methylphenyl isocyanate, 3-chloro-4-methylphenylisocyanate, benzene, 2-chloro-4-isocyanato-1-methyl, 3-chloro-p-tolyl isocyanate, isocyanic acid 3-chloro-4-methylphenyl ester, 3-chloro-4-methyl phenyl isocyanate, acmc-1ar7g, 3-chlor-4-methylphenylisocyanat, 2-chloro-4-isocyanato toluene, 3-chloro-4-methylphenyl isocyanate un2236 poison
Kogepunkt 225.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
InChI nøgle UKTKKMZDESVUEE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1Cl)N=C=O
IUPAC navn 2-chloro-4-isocyanato-1-methylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 167.59
PubChem CID 62832
Formel vægt 167.59
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.