Få mere at vide
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate, 98%
Artikelnummer. p-7045811
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11338595
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L12064.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 28479-22-3 | C8H6ClNO | 167.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28479-22-3
Molekylær formel C8H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 167.59
MDL nummer MFCD00013858
InChI nøgle UKTKKMZDESVUEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-methylphenyl isocyanate, 3-chloro-4-methylphenylisocyanate, benzene, 2-chloro-4-isocyanato-1-methyl, 3-chloro-p-tolyl isocyanate, isocyanic acid 3-chloro-4-methylphenyl ester, 3-chloro-4-methyl phenyl isocyanate, acmc-1ar7g, 3-chlor-4-methylphenylisocyanat, 2-chloro-4-isocyanato toluene, 3-chloro-4-methylphenyl isocyanate un2236 poison
PubChem CID 62832
IUPAC navn 2-chlor-4-isocyanato-1-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1Cl)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate
Smeltepunkt 20°C to 24°C
Tæthed 1.224
Kogepunkt 225°C
Mængde 1 g
Brydningsindeks 1.556
FN nummer UN2236
Beilstein 2690771
Formel vægt 167.6
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate