Få mere at vide
3-chlor-4-methylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377179
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377179 5 g 5g
11387179 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11377179 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27385.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 615-62-3 | Molecular Formula: C7H7ClO | Molecular Weight: 142.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-62-3
Molekylær formel C7H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 142.58
MDL nummer MFCD00060319
InChI nøgle VQZRLBWPEHFGCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-p-cresol, p-cresol, 3-chloro, 3-chloro-4-methyl-phenol, acmc-20aibl, pubchem3671, 2-chloro-4-hydroxytoluene, phenol,3-chloro-4-methyl, p-cresol, 3-chloro-8ci, 3-chloro-4-methylphenol
PubChem CID 14853
IUPAC navn 3-chlor-4-methylphenol
SMIL CC1=CC=C(O)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-methylphenol
Smeltepunkt 51 °C til 53 °C
Kogepunkt 228 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3437
Formel vægt 142.59
Procent renhed 97%