Få mere at vide
3-Chloro-4-methylbenzenesulfonyl chloride, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11339905
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339905 1 g 1g
11349905 5 g 5g
11359905 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339905 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19886.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42413-03-6
Molekylær formel C7H6Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 225.083
MDL nummer MFCD00203987
InChI nøgle GNYVVCRRZRVBDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-4-methylbenzenesulphonyl chloride, pubchem5098, acmc-209jpd, 2-chloro-p-toluenesulfonyl chloride, chloro 3-chloro-4-methylphenyl sulfone, 3-chloro-4-methylbenzenesulphonylchloride, 3-chloro-4-methylbenzensulfonyl chloride, 3-chloro-4-methylphenylsulfonyl chloride, 2-chloro-toluene-4-sulfonic acid chloride
PubChem CID 259744
IUPAC navn 3-chlor-4-methylbenzensulfonylchlorid
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-methylbenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 34°C to 38°C
Kogepunkt 155°C to 156°C (19 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2364094
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 225.09
Procent renhed 99%