Få mere at vide
3-chlor-4-methylbenzenboronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367649
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367649 5 g 5g
11357649 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367649 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28288.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 175883-63-3 | C7H8BClO2 | 170.40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175883-63-3
Molekylær formel C7H8BClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.40
MDL nummer MFCD04039010
InChI nøgle YTJUYWRCAZWVSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-methylphenyl boronic acid, 3-chloro-4-methylbenzeneboronic acid, 3-chloro-4-methylphenylboronicacid, 3-chloro-p-tolylboronic acid, boronic acid, 3-chloro-4-methylphenyl, pubchem5132, 3-chloro-4-methyl-phenyl boronic acid, acmc-209eaq, ksc489k9f, 3-chloro-4-methylphenyl-boronic acid
PubChem CID 3854610
IUPAC navn (3-chlor-4-methylphenyl)borsyre
SMIL CC1=CC=C(C=C1Cl)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt 224°C to 230°C
Mængde 5 g
Formel vægt 170.4
Procent renhed 97%