Få mere at vide
3-chlor-4-methylbenzen-1-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10642305
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10642305 25 g 25g
10671313 1 g 1g
10475142 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10642305 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00685EB
Kemiske identifikatorer
CAS 42413-03-6
Molekylær formel C7H6Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 225.083
MDL nummer MFCD00203987
InChI nøgle GNYVVCRRZRVBDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-4-methylbenzenesulphonyl chloride, pubchem5098, acmc-209jpd, 2-chloro-p-toluenesulfonyl chloride, chloro 3-chloro-4-methylphenyl sulfone, 3-chloro-4-methylbenzenesulphonylchloride, 3-chloro-4-methylbenzensulfonyl chloride, 3-chloro-4-methylphenylsulfonyl chloride, 2-chloro-toluene-4-sulfonic acid chloride
PubChem CID 259744
IUPAC navn 3-chlor-4-methylbenzensulfonylchlorid
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 25 g
Formel vægt 225.09
Procent renhed 97%