Få mere at vide
3-chlor-4-methylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10812811 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10812811 1 g 1g
10744862 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10812811 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436690010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3411-03-8 | C8H7ClO | 154.6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3411-03-8
Molekylær formel C8H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 154.6
InChI nøgle OJFQNFVCICBYQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-methylbenzaldehyde, isobornylcyclohexanol, pubchem4183, 2-chloro-4-formyltoluene, ksc497m3l, ojfqnfvcicbyqc-uhfffaoysa-n, benzaldehyde, 3-chloro-4-methyl, 3-5,6,6-trimethyl-2-norbornyl-cyclohexanol
PubChem CID 12423085
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-chloro-4-methylbenzaldehyde
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 37°C to 31°C
Farve Hvid eller farveløs
Kogepunkt 232°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 154.6
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.