missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Chloro-4-methyl-9(10H)-acridinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-4-methyl-9(10H)-acridinone |
| CAS | 1609192-68-8 |
| Molekylær formel | C14H10ClNO |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Tolfenamic Acid Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10ClNO/c1-8-11(15)7-6-10-13(8)16-12-5-3-2-4-9(12)14(10)17/h2-7H,1H3,(H,16,17) |
| SMIL | Oc1cc2c(cc1)[C@@H]3[C@@H](CC2)[C@H]4[C@@](CC3)(C)[C@@](C#C)(O)CC4 |
| IUPAC navn | 3-chloro-4-methyl-10H-acridin-9-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.69 |
| Formel vægt | 243.0451 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?