Få mere at vide
3-Chloro-4-iodopyridine, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-4-iodopyridine |
| Smeltepunkt | 104 °C til 108 °C |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Synonym | pyridine, 3-chloro-4-iodo, pubchem9822, acmc-1birm, 3-chloro-4-iodo-pyridine, pyridine,3-chloro-4-iodo, ksc644e7r, 3-chloro-4-iodopyridine |
| Formel vægt | 239.44 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Fast stof |