Få mere at vide
3-Chloro-4-hydroxypyridine, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-4-hydroxypyridine |
| Smeltepunkt | 204°C to 205°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1363515 |
| Formel vægt | 129.54 |
| Procent renhed | 98% |