Få mere at vide
3-Chloro-4-hydroxypyridine, 98%
Artikelnummer. 15432139
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15432139
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64783.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 89284-20-8 | C5H4ClNO | 129.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89284-20-8
Molekylær formel C5H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 129.54
MDL nummer MFCD04114248
InChI nøgle NKEYLLFRPHHBOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-hydroxypyridine, 3-chloropyridin-4-ol, 4-pyridinol, 3-chloro, 3-chloropyridin-4 1h-one, 3-chloro-4-hydroxy pyridine, pubchem6680, 3-chloro-4-pyridinol, 3-chloropyridine-4-ol, acmc-20a0ep, 4 1h-pyridinone,3-chloro
PubChem CID 2762929
IUPAC navn 3-chloro-1H-pyridin-4-one
SMIL ClC1=CNC=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-hydroxypyridine
Smeltepunkt 204°C to 205°C
Mængde 1 g
Beilstein 1363515
Formel vægt 129.54
Procent renhed 98%