Få mere at vide
3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile, 95%
Artikelnummer. p-7033338
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11315469
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50434.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2315-81-3 | C7H4ClNO | 153.565 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2315-81-3
Molekylær formel C7H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 153.565
MDL nummer MFCD01567246
InChI nøgle CRYPJUOSZDQWJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3-chloro-4-hydroxy, 2-chloro-4-cyanophenol, 3-chloro-4-hydroxy-benzonitrile, 3-chloro-4-hydroxybenzenecarbonitrile, pubchem4726, 4-cyano-2-chlorophenol, buttpark 4357-94, acmc-1clj1, pharmabridge p-1867, buttpark 43\57-94
PubChem CID 2735739
IUPAC navn 3-chlor-4-hydroxybenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1C#N)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
Smeltepunkt 147°C to 149°C
Mængde 1 g
Formel vægt 153.57
Procent renhed 95%