Få mere at vide
3-Klor-4-hydroxybenzonitril, 95%
Artikelnummer. 11325469
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11325469 5 g 5g
11315469 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11325469 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50434.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 2315-81-3 | C7H4ClNO | 153,565 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2315-81-3
Molekylær formel C7H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 153.565
MDL nummer MFCD01567246
InChI nøgle CRYPJUOSZDQWJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3-chloro-4-hydroxy, 2-chloro-4-cyanophenol, 3-chloro-4-hydroxy-benzonitrile, 3-chloro-4-hydroxybenzenecarbonitrile, pubchem4726, 4-cyano-2-chlorophenol, buttpark 4357-94, acmc-1clj1, pharmabridge p-1867, buttpark 43\57-94
PubChem CID 2735739
IUPAC navn 3-chlor-4-hydroxybenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1C#N)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
Smeltepunkt 147 °C til 149 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 153.57
Procent renhed 95%