Få mere at vide
3'-Klor-4'-hydroxyacetofenon, TRC
Artikelnummer. 30360922
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30360922 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30360922 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC366580250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Chloro-4'-hydroxyacetophenone
CAS 2892-29-7
Molekylær formel C8 H7 Cl O2
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO2/c1-5(10)6-2-3-8(11)7(9)4-6/h2-4,11H,1H3
SMIL CC(=O)c1ccc(O)c(Cl)c1
IUPAC navn 1-(3-klor-4-hydroxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 170.59
Formel vægt 170.0135