Få mere at vide
3-Klor-4-hydroxyacetanilid, 98%
Artikelnummer. 15259305 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15259305 5 g 5g
15249305 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15259305 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450080050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 3964-54-3 | C8H8ClNO2 | 185,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3964-54-3
Molekylær formel C8H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 185.61
MDL nummer MFCD01318123
InChI nøgle JULKJDRBSRRBHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-chloro-4-hydroxyphenyl acetamide, 3-chloro-4-hydroxyacetanilide, 4-acetylamino-2-chlorophenol, 2-chloro-4-acetamidophenol, acetamide, n-3-chloro-4-hydroxyphenyl, 3'-chloro-4'-hydroxyacetanilide, zlchem 1169, paracetamol impurity c, chloro-4-acetamidophenol, 3-chloro-4-hydroxyacet anilide
PubChem CID 77579
IUPAC navn N-(3-chlor-4-hydroxyphenyl)acetamid
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide
Smeltepunkt 144,0 °C til 146,0 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i varmt vand
Formel vægt 185.61
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.