Få mere at vide
3-Chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzyl alcohol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11406147
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11406147
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25108.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20624-92-4
Molekylær formel C8H9ClO3
Molekylvægt (g/mol) 188.61
MDL nummer MFCD00016870
InChI nøgle VQEZBFOBPUKDGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorovanillyl alcohol, 2-chloro-4-hydroxymethyl-6-methoxyphenol, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzyl alcohol, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzenemethanol, acmc-20am3y, 6-chloro-4-hydroxymethyl-2-methoxyphenol, 5-chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzenemethanol, benzenemethanol,3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy
PubChem CID 4181655
IUPAC navn 2-chloro-4-(hydroxymethyl)-6-methoxyphenol
SMIL COC1=C(O)C(Cl)=CC(CO)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzyl alcohol
Smeltepunkt 115°C to 118°C
Mængde 5 g
Formel vægt 188.62
Procent renhed 98%