Få mere at vide
3-klor-4-fluorothiophenol, 97%
Artikelnummer. 11449832
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449832 1 g 1g
11459832 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449832 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10856.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-07-2026
CAS: 60811-23-6 | C6H3ClFS | 161,60 g/mol
Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Svært opløselig (0,014
g/L) (25 C).°
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60811-23-6
Molekylær formel C6H3ClFS
Molekylvægt (g/mol) 161.60
MDL nummer MFCD00052938
InChI nøgle SFSHSIFYTWIGSF-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-chloro-4-fluorothiophenol, 3-chloro-4-fluorobenzene-1-thiol, 3-chloro-4-fluoro-benzenethiol, pubchem2857, acmc-209wz2, 3-chloro-4-flurothiophenol, benzenethiol, 3-chloro-4-fluoro
PubChem CID 2734197
IUPAC navn 3-chlor-4-fluorbenzenthiol
SMIL FC1=CC=C([S-])C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-fluorothiophenol
Kogepunkt 68°C to 70°C (2 mmHg)
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Sparingly Soluble (0.014g/L) (25°C).
Formel vægt 162.61
Procent renhed 97%