Få mere at vide
3-Klor-4'-fluorpropiofenon, TRC
Artikelnummer. 30362281
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30362281 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30362281 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC585760100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone
CAS 347-93-3
Molekylær formel C9H8OFCl
Mængde 100 mg
Synonym 3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1-propanone, 1-(3-Chloropropanoyl)-4-fluorobenzene, 2-(p-Fluorobenzoyl)ethyl Chloride, 2-Chloroethyl 4-fluorophenyl ketone, 2-Chloroethyl p-fluorophenyl ketone, NSC 36072, beta-Chloro-4'-fluoropropiophenone
InChI formel InChI=1S/C9H8ClFO/c10-6-5-9(12)7-1-3-8(11)4-2-7/h1-4H,5-6H2
SMIL Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCl
IUPAC navn 3-klor-1-(4-fluorofhenyl)propan-1-on
Molekylvægt (g/mol) 186.61
Formel vægt 186.0248