Få mere at vide
3-klor-4-fluorofenylhydrazin hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 175135-74-7 |
| Molekylær formel | C6H6ClFN2 . (HCl) |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Hydrazine, (3-chloro-4-fluorophenyl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Hydrazine, (3-chloro-4-fluorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), 3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride, (3-Chloro-4-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClFN2.ClH/c7-5-3-4(10-9)1-2-6(5)8;/h1-3,10H,9H2;1H |
| SMIL | Cl.NNc1ccc(F)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | (3-klor-4-fluorophenyl)hydrazin; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.03 |
| Formel vægt | 195.997 |