Få mere at vide
3-Chloro-4-fluorophenylacetic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-4-fluorophenylacetic acid |
| CAS | 705-79-3 |
| Molekylær formel | C8H6ClFO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-Chloro-4-fluorobenzeneacetic Acid, 2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClFO2/c9-6-3-5(4-8(11)12)1-2-7(6)10/h1-3H,4H2,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)Cc1ccc(F)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 2-(3-chloro-4-fluorophenyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.58 |
| Formel vægt | 188.004 |