Få mere at vide
3-klor-4-fluorphenol, 97%
Artikelnummer. 11486977
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486977 5 g 5g
11496977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14382.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 2613-23-2 | C6H4ClFO | 146,545 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2613-23-2
Molekylær formel C6H4ClFO
Molekylvægt (g/mol) 146.545
MDL nummer MFCD00002257
InChI nøgle ZQXLIXHVJVAPLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluoro-phenol, pubchem1492, pubchem2856, 3-chloro-4-fluorophe, 3-chloro4-fluorophenol, acmc-209goi, 4-fluoro-3-chlorophenol, 3-chloro-4-fluorophenol, ksc204s3j
PubChem CID 75790
IUPAC navn 3-chlor-4-fluorphenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-fluorophenol
Smeltepunkt 38 °C til 43 °C
Kogepunkt 103 °C til 104 °C (11 mmHg)
Flammepunkt 108 °C (226 °F)
Lugt Fenol-lignende
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3236443
Formel vægt 146.55
Procent renhed 97%