Få mere at vide
3-Chloro-4-fluoroiodobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-4-fluoroiodobenzene |
| CAS | 156150-67-3 |
| Molekylær formel | C6H3FClI |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Iodo-2-chloro-1-fluorobenzene, 2-Chloro-1-fluoro-4-iodobenzene, 2-Chloro-4-iodo-1-fluorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3ClFI/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H |
| SMIL | Fc1ccc(I)cc1Cl |
| IUPAC navn | 2-chloro-1-fluoro-4-iodobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.44 |
| Formel vægt | 255.8952 |