Få mere at vide
3-klor-4-fluorbenzensulfonylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11493544
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493544 25 g 25g
11483544 5 g 5g
11403554 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493544 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11222.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 91170-93-3 | C6H3Cl2FO2S | 229,046 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91170-93-3
Molekylær formel C6H3Cl2FO2S
Molekylvægt (g/mol) 229.046
MDL nummer MFCD00041444
InChI nøgle DXFXNSNBZNELII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, 3-chloro-4-fluorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluorophenylsulfonyl chloride, 3-chloro-4-fluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-4-fluoro-9ci, pubchem5093, acmc-209r8d, ksc488g2p
PubChem CID 145222
IUPAC navn 3-chlor-4-fluorbenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-fluorobenzenesulfonyl chloride
Tæthed 1.61
Kogepunkt 104 °C til 105 °C (1 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.552
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 229.06
Procent renhed 98%