Få mere at vide
3-chlor-4-fluorbenzen-1-thiol, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10602665
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10602665 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10420944 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10602665 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00315EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 60811-23-6
Molekylær formel C6H3ClFS
Molekylvægt (g/mol) 161.60
MDL nummer MFCD00052938
InChI nøgle SFSHSIFYTWIGSF-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-chloro-4-fluorothiophenol, 3-chloro-4-fluorobenzene-1-thiol, 3-chloro-4-fluoro-benzenethiol, pubchem2857, acmc-209wz2, 3-chloro-4-flurothiophenol, benzenethiol, 3-chloro-4-fluoro
PubChem CID 2734197
IUPAC navn 3-chlor-4-fluorbenzenthiol
SMIL FC1=CC=C([S-])C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-fluorobenzene-1-thiol
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 162.61
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk