Få mere at vide
3-Chloro-4-fluoroaniline, Mikromol™
Artikelnummer. 30051901
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051901 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051901 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3563.040025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Chloro-4-fluoroaniline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-fluoroaniline
CAS 367-21-5
Analyt- eller komponentnavne 3-Chloro-4-fluoroaniline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H5 Cl F N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenamine, 3-chloro-4-fluoro-, Aniline, 3-chloro-4-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 3-Chloro-4-fluorobenzenamine, 3-Chloro-4-fluoroaniline, 3-Chloro-4-fluorophenylamine, 4-Fluoro-3-chloroaniline, NSC 10290, m-Chloro-p-fluoroaniline
InChI formel InChI=1S/C6H5ClFN/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H,9H2
SMIL Nc1ccc(F)c(Cl)c1
IUPAC navn 3-chloro-4-fluoroaniline
Molekylvægt (g/mol) 145.56
Mængde 25 mg
Formel vægt 145.0095 g/mol