Få mere at vide
3-Chloro-4-fluoroaniline, 98%
Artikelnummer. 10686972 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10686972 25 g Glasflaske 25g
10722831 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10686972 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211530250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 367-21-5 | C6H5ClFN | 145.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 367-21-5
Molekylær formel C6H5ClFN
Molekylvægt (g/mol) 145.56
MDL nummer MFCD00007767
InChI nøgle YSEMCVGMNUUNRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluorobenzenamine, 3-chloro-4-fluoro-phenylamine, aniline, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluoro aniline, unii-7l63cc70uq, 3-chloro-4-fluorophenylamine, 4-fluoro-3-chloroaniline, 3-chloro-4-fluoro-aniline, 3-chlor-4-fluoranilin
PubChem CID 9708
IUPAC navn 3-chlor-4-fluoranilin
SMIL NC1=CC=C(F)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-fluoroaniline
Smeltepunkt 42°C to 47°C
Navn note 98%
CAS min % 97.5
Farve Beige til Brun
CAS Max % 100.0
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel ClC6H3(F)NH2
Beilstein 12, I, 309
Kogepunkt 230°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: 10g/L water 520°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
Formel vægt 145.56
Procent renhed 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Chloro-4-fluoroaniline
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.