Få mere at vide
3-Chloro-4-ethylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-4-ethylphenol |
| CAS | 1243290-06-3 |
| Molekylær formel | C8H9OCl |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClO/c1-2-6-3-4-7(10)5-8(6)9/h3-5,10H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1ccc(O)cc1Cl |
| IUPAC navn | 3-chloro-4-ethylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.61 |
| Formel vægt | 156.0342 |