Få mere at vide
3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15264368 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15264368 5 g 5g
15254368 1 g 1g
2 options
Artikelnummer. 15264368
Brand: Thermo Scientific Acros 454570050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 279261-81-3
Molekylær formel C8H10BClO3
Molekylvægt (g/mol) 200.43
InChI nøgle QZMQZKMQXURQNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-ethoxyphenyl boronic acid, 3-chloro-4-ethoxybenzeneboronic acid, 3-chloro-4-ethoxypheylboronic acid, 3-chloro-4-ethoxy-phenyl boronic acid, acmc-209gzs, 3-chloro-4-ethoxyphenyl boronicacid, 3-chloranyl-4-ethoxy-phenyl boronic acid, boronic acid,b-3-chloro-4-ethoxyphenyl, 3-chloro-4-ethoxyphenylboronicacid containsvaryingamountsofanhydride
PubChem CID 3717658
IUPAC navn (3-chloro-4-ethoxyphenyl)boronic acid
SMIL B(C1=CC(=C(C=C1)OCC)Cl)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid
Smeltepunkt 69.0°C to 70.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 200.43
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.