Få mere at vide
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15435137
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15435137 5 g 5g
15425137 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32411.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1017778-76-5
Molekylær formel C9H7Cl2FO2
Molekylvægt (g/mol) 237.05
MDL nummer MFCD09832337
InChI nøgle DVFYPWIHSIEUNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzoyl chloride, 3-chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzoyl chloride, jrd
PubChem CID 20111751
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzoyl chloride
Brydningsindeks 1.5425
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 237.06
Procent renhed 97%