Få mere at vide
3-Klor-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanon, TRC
Artikelnummer. 30134036
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30134036 25 mg -
18002330 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134036 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36566525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77439-76-0
Molekylær formel C5 H3 Cl3 O3
Molekylvægt (g/mol) 217.43
Synonym MX, MX (Bacterial Mutagen), Mutagen X;
IUPAC navn 4-chloro-3-(dichloromethyl)-2-hydroxy-2H-furan-5-one
SMIL OC1OC(=O)C(=C1C(Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C5H3Cl3O3/c6-2-1(3(7)8)4(9)11-5(2)10/h3-4,9H
Formel vægt 215.9148
Procent renhed >95%