Få mere at vide
3-klor-4-(dibrommethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanon, TRC
Artikelnummer. 30364741
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30364741 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30364741 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3656605MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-(dibromomethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone
CAS 132059-52-0
Molekylær formel C5H3Br2ClO3
Mængde 5 mg
Synonym BMX 2
InChI formel InChI=1S/C5H3Br2ClO3/c6-3(7)1-2(8)5(10)11-4(1)9/h3-4,9H
SMIL OC1OC(=O)C(=C1C(Br)Br)Cl
IUPAC navn 4-chloro-3-(dibromomethyl)-2-hydroxy-2H-furan-5-one
Molekylvægt (g/mol) 306.34