missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Chloro-4-cyanopyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-4-cyanopyridine |
| CAS | 68325-15-5 |
| Molekylær formel | C6 H3 Cl N2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3ClN2/c7-6-4-9-2-1-5(6)3-8/h1-2,4H |
| SMIL | Clc1cnccc1C#N |
| IUPAC navn | 3-chloropyridine-4-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.55 |
| Formel vægt | 137.9985 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?