Få mere at vide
3-Chloro-4-cyanobenzeneboronic acid, 96%
Artikelnummer. p-7053833
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15498098
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61543.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1008415-02-8 | C7H5BClNO2 | 181.382 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1008415-02-8
Molekylær formel C7H5BClNO2
Molekylvægt (g/mol) 181.382
InChI nøgle QCJTUOIMDNJEHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-cyanophenyl boronic acid, boronic acid, b-3-chloro-4-cyanophenyl, acmc-2097sr, 3-chloro-4-cyanophenyl boronicacid
PubChem CID 46738932
IUPAC navn (3-chlor-4-cyanophenyl)borsyre
SMIL B(C1=CC(=C(C=C1)C#N)Cl)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-cyanobenzeneboronic acid
Mængde 250 mg
Formel vægt 164.93
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof