Få mere at vide
3-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16BClO3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)9-6-5-8(15)7-10(9)14/h5-7,15H,1-4H3 |
| Formel vægt | 254.0881 |