Få mere at vide
3-chlor-4-(3-pyridyl)-1,2,5-thiadiazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464857
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15464857 1 g 1g
15474857 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32169.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 131986-28-2 | Molekylformel: C7H4ClN3S | Molekylvægt: 197,64 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131986-28-2
Molekylær formel C7H4ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 197.64
MDL nummer MFCD03066187
InChI nøgle CMPNWGQBNRHIQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-pyridin-3-yl-1,2,5-thiadiazole, 3-chloro-4-3-pyridyl-1,2,5-thiadiazole, 3-4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl pyridine, pyridine, 3-4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl, 3-4-chloro-1,2,5 thiadiazol-3-yl-pyridine, 3-3-chloro-1,2,5-thiadiazol-4yl pyridine, 3-3-chloro-1,2,5-thiadiazol-4-yl pyridine, acmc-1bz6y, ksc497a5t, 3-chloro-4-pyrid-3-yl-1,2,5-thiadiazole
PubChem CID 10488164
IUPAC navn 3-chlor-4-pyridin-3-yl-1,2,5-thiadiazol
SMIL ClC1=NSN=C1C1=CN=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-(3-pyridyl)-1,2,5-thiadiazole
Smeltepunkt 56 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 197.65
Procent renhed 95%