Få mere at vide
3-klor-4-(3-fluorbenzyloxy)anilin, TRC
Artikelnummer. 30350162
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30350162 5 g
1 options
Artikelnummer. 30350162 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3776505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline
CAS 202197-26-0
Molekylær formel C13 H11 Cl F N O
Mængde 5 g
Synonym 3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]benzenamine, 3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]aniline, 3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]aniline, 4-(3-Fluorobenzyloxy)-3-chloroaniline, [3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl]amine, GW 397339X, Lapatinib related, GW572016X, GW562778B, GW684529A, GW680445X, GW621412X, GW671286X, GW607864X, GW560231C, GW574783C, GW680835A, GW696252X, Lapatinib related, GW 397339X, GW 359812X, GR 211784X, GW 404735X, GW 443025X, GSK 203025A, GW 394943X, GW 834380, GSK 726595A
InChI formel InChI=1S/C13H11ClFNO/c14-12-7-11(16)4-5-13(12)17-8-9-2-1-3-10(15)6-9/h1-7H,8,16H2
SMIL Nc1ccc(OCc2cccc(F)c2)c(Cl)c1
IUPAC navn 3-chlor-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]aniline
Molekylvægt (g/mol) 251.68
Formel vægt 251.0513