missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-klor-4-(3-fluorbenzyloxy)anilin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline |
| CAS | 202197-26-0 |
| Molekylær formel | C13 H11 Cl F N O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]benzenamine, 3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]aniline, 3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]aniline, 4-(3-Fluorobenzyloxy)-3-chloroaniline, [3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl]amine, GW 397339X, Lapatinib related, GW572016X, GW562778B, GW684529A, GW680445X, GW621412X, GW671286X, GW607864X, GW560231C, GW574783C, GW680835A, GW696252X, Lapatinib related, GW 397339X, GW 359812X, GR 211784X, GW 404735X, GW 443025X, GSK 203025A, GW 394943X, GW 834380, GSK 726595A |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClFNO/c14-12-7-11(16)4-5-13(12)17-8-9-2-1-3-10(15)6-9/h1-7H,8,16H2 |
| SMIL | Nc1ccc(OCc2cccc(F)c2)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 3-chlor-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.68 |
| Formel vægt | 251.0513 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?