Få mere at vide
3-klor-3-methyl-1-butyn, TRC
Artikelnummer. 30363804
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30363804 25 g
1 options
Artikelnummer. 30363804 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36909025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-3-methyl-1-butyne
CAS 1111-97-3
Molekylær formel C5H7Cl
Mængde 25 g
Synonym 2-Chloro-2-methyl-3-butyne, 2-Methyl-2-chloro-3-butyne, 2-Methyl-3-butyn-2-yl chloride, 3-Chloro-3-methylbutyne, 3-Methyl-1-butyn-3-yl chloride, 3-Methyl-3-chloro-1-butyne, 3-Methyl-3-chlorobutyne, NSC 16173, alpha,alpha-Dimethylpropargyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C5H7Cl/c1-4-5(2,3)6/h1H,2-3H3
SMIL CC(C)(Cl)C#C
IUPAC navn 3-klor-3-methylbut-1-yne
Molekylvægt (g/mol) 102.56
Formel vægt 102.0236