Få mere at vide
3-klor-3-methyl-1-butyn, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-3-methyl-1-butyne |
| CAS | 1111-97-3 |
| Molekylær formel | C5H7Cl |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Chloro-2-methyl-3-butyne, 2-Methyl-2-chloro-3-butyne, 2-Methyl-3-butyn-2-yl chloride, 3-Chloro-3-methylbutyne, 3-Methyl-1-butyn-3-yl chloride, 3-Methyl-3-chloro-1-butyne, 3-Methyl-3-chlorobutyne, NSC 16173, alpha,alpha-Dimethylpropargyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7Cl/c1-4-5(2,3)6/h1H,2-3H3 |
| SMIL | CC(C)(Cl)C#C |
| IUPAC navn | 3-klor-3-methylbut-1-yne |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.56 |
| Formel vægt | 102.0236 |