Få mere at vide
3-Klor-3-methyl-1-butyn, 95%
Artikelnummer. 11490788
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490788 25 g 25g
11470788 1 g 1g
11480788 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25252.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 1111-97-3 | C5H7Cl | 102,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1111-97-3
Molekylær formel C5H7Cl
Molekylvægt (g/mol) 102.56
MDL nummer MFCD00190221
InChI nøgle QSILYWCNPOLKPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-3-methyl-1-butyne, 1-butyne, 3-chloro-3-methyl, 3-chloro-3-methylbutyne, 3-methyl-3-chlorobutyne, acmc-1bo5c, 2-chloro-2-methyl butyne, 3-chloro-3-methyl butyne, 3-chloro-3-methyl-butyne, 3-chloro-3-methyl-1-butyn, 2-chloro-2-methyl-3-butyne
PubChem CID 70679
IUPAC navn 3-chlor-3-methylbut-1-yn
SMIL CC(C)(Cl)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-3-methyl-1-butyne
Smeltepunkt -61 °C
Tæthed 0.913
Kogepunkt 73 °C til 75 °C
Flammepunkt 4 °C (40 °F)
Lugt Genkendelig
Brydningsindeks 1.4178
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Formel vægt 102.57
Procent renhed 95%