missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3’-Chloro-3'-deoxy-5’-O-tritylthymidine, TRC

Artikelnummer. 30360087
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360087 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360087 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3652301G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3'-Chloro-3'-deoxy-5'-O-tritylthymidine
CAS 34627-62-8
Molekylær formel C29H27ClN2O4
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C29H27ClN2O4/c1-20-18-32(28(34)31-27(20)33)26-17-24(30)25(36-26)19-35-29(21-11-5-2-6-12-21,22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23/h2-16,18,24-26H,17,19H2,1H3,(H,31,33,34)/t24-,25+,26+/m0/s1
SMIL CC1=CN([C@H]2C[C@H](Cl)[C@@H](COC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)O2)C(=O)NC1=O
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5R)-4-chloro-5-(trityloxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 502.17
Formel vægt 502.1659
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.