Få mere at vide
3-Chloro-3',5,5'-triiodo-L-thyronine, TRC
Artikelnummer. 30136281
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136281 50 mg
30134967 25 mg
30009708 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136281 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36807550MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 909279-46-5
Molekylær formel C15 H11 Cl I3 N O4
Molekylvægt (g/mol) 685.42
Synonym Alanine, 3-[3-chloro-4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-5-iodophenyl]-, L- (7CI)
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-[3-chloro-4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-5-iodophenyl]propanoic acid
SMIL N[C@@H](Cc1cc(Cl)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-3',5,5'-triiodo-L-thyronine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H11ClI3NO4/c16-8-1-6(3-12(20)15(22)23)2-11(19)14(8)24-7-4-9(17)13(21)10(18)5-7/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1
Formel vægt 684.7511
Procent renhed >95%