Få mere at vide
3-klor-2-nitrobenzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-2-nitrobenzoic acid |
| CAS | 4771-47-5 |
| Molekylær formel | C7H4ClNO4 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1cccc(Cl)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 3-chloro-2-nitrobenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.56 |
| Formel vægt | 200.9829 |