Få mere at vide
3-klor-2-nitrobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30356701
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30356701 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30356701 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC381110500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
CAS 4771-47-5
Molekylær formel C7H4ClNO4
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
SMIL OC(=O)c1cccc(Cl)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 3-chloro-2-nitrobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 201.56
Formel vægt 200.9829