Få mere at vide
3-Chloro-2-methylpropene, 98%
Artikelnummer. 11495307
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495307 1000 g 1000g
11405317 50 g 50g
11415317 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22674.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 563-47-3 | C4H7Cl | 90.55 g/mol
3-chlor-2-methylpropen er blevet brugt som reaktant i syntesen af cyclobutanon. Det bruges som mellemprodukt i produktionen af plastik, lægemidler og andre organiske kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-chlor-2-methylpropen er blevet brugt som reaktant i syntesen af cyclobutanon. Det bruges som mellemprodukt i produktionen af plastik, lægemidler og andre organiske kemikalier.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-47-3
Molekylær formel C4H7Cl
Molekylvægt (g/mol) 90.55
MDL nummer MFCD00000953
InChI nøgle OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-methylpropene, methallyl chloride, 3-chloro-2-methyl-1-propene, 1-propene, 3-chloro-2-methyl, 2-methylallyl chloride, isobutenyl chloride, 2-methyl-2-propenyl chloride, beta-methallyl chloride, propene, 3-chloro-2-methyl, cloruro di metallile
PubChem CID 11241
ChEBI CHEBI:82419
IUPAC navn 3-chlor-2-methylprop-1-en
SMIL CC(=C)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-methylpropene
Smeltepunkt -80°C
Tæthed 0.917
Kogepunkt 71°C to 72°C
Flammepunkt −12°C (9°F)
Brydningsindeks 1.4275
Mængde 1000 g
FN nummer UN2554
Merck Index 14,2148
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 90.55
Procent renhed 98%