Få mere at vide
3-klor-2-methylpropen, 98%
Beskrivelse
3-chlor-2-methylpropen er blevet brugt som reaktant i syntesen af cyclobutanon. Det bruges som mellemprodukt i produktionen af plastik, lægemidler og andre organiske kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-chlor-2-methylpropen er blevet brugt som reaktant i syntesen af cyclobutanon. Det bruges som mellemprodukt i produktionen af plastik, lægemidler og andre organiske kemikalier.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-2-methylpropene |
| Smeltepunkt | -80 °C |
| Tæthed | 0.917 |
| Kogepunkt | 71 °C til 72 °C |
| Flammepunkt | −12 °C (9 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4275 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN2554 |
| Merck Index | 14,2148 |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandet i vand. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3-Chloro-2-methylpropene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Chloro-2-methylpropene