Få mere at vide
3-Chloro-2-methylpropene, 90%, tech.
Artikelnummer. 10031580 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10031580 50 mL Glass bottle 50ml
10457920 250 mL Glass bottle 250ml
10447920 1 L Glass bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10031580 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148420500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 563-47-3 | C4H7Cl | 90.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-47-3
Molekylær formel C4H7Cl
Molekylvægt (g/mol) 90.55
MDL nummer MFCD00000953
InChI nøgle OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-methylpropene, methallyl chloride, 3-chloro-2-methyl-1-propene, 1-propene, 3-chloro-2-methyl, 2-methylallyl chloride, isobutenyl chloride, 2-methyl-2-propenyl chloride, beta-methallyl chloride, propene, 3-chloro-2-methyl, cloruro di metallile
PubChem CID 11241
ChEBI CHEBI:82419
IUPAC navn 3-chloro-2-methylprop-1-ene
SMIL CC(=C)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-methylpropene
Navn note tech., 90%
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -80°C
Tæthed 0.9200g/mL
Kogepunkt 71°C to 72°C
Flammepunkt -18°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel H2C=C(CH3)CH2Cl
Brydningsindeks 1.4262 to 1.4282
Mængde 50 mL
Beilstein 01, 209
Merck Index 15, 2150
Specifik vægtfylde 0.92
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viskositet 0.42 mPa.s (20°C)
Formel vægt 90.55
Procent renhed 90%
Grad Technical
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-2-methylpropene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.