Få mere at vide
3-chlor-2-methylphenyl isothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10643043
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10643043 1 g 1g
10531323 10 g 10g
10122944 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10643043 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00697DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 19241-35-1
Molekylær formel C8H6ClNS
Molekylvægt (g/mol) 183.653
MDL nummer MFCD00022056
InChI nøgle ZXEZATIRZLJXFU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140504
IUPAC navn 1-chlor-3-isothiocyanato-2-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=CC=C1Cl)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-methylphenyl isothiocyanate
CAS min % 97.0
Mængde 1 g
Emballage Ravfarvet glasflaske
Analyseprocentområde 97%
Synonym 3-chloro-2-methylphenyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, 3-chloro-o-tolyl ester, 3-chloro-2-methylphenylisothiocyanate, benzene,1-chloro-3-isothiocyanato-2-methyl, 3-chloro-2-methylbenzenisothiocyanate, pubchem10477, 3-chloro-2-methylphenyl-isothiocyanate, 1-chloranyl-3-isothiocyanato-2-methyl-benzene, benzene, 1-chloro-3-isothiocyanato-2-methyl
Formel vægt 183.66
Procent renhed 97%